Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen™ PA128587
186.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Human IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
HRP | |
Rabbit | |
IgG fraction | |
RUO | |
Human | |
Liquid |
Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
2.0 mg/mL | |
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% gentamicin sulfate; pH 7.2 | |
human IgG whole molecule | |
1 mg | |
Secondary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
IgG |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AB4631674A | Analysenzertifikat | 14/02/2025 |