Learn More
Epredia™ RA Lamb Coplin-Behälter, Glas, fasst 5 Objektträger (10 Rücken an Rücken)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bewahren Sie bis zu 10 Objektträger Rücken an Rücken in Thermo Scientific™ RA Lamb Coplin-Färbebehältern aus Glass auf. Diese Behälter verfügen über einen Drop-On-Deckel und einen großen Durchmesser am Boden.
Merkmale
- Dickes, durchsichtiges Glas mit Rillen an der Innenseite
- 1,6 in Durchmesser, rundes, verjüngtes Oberteil
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlusstyp | Drop-on lid |
| Bodenform | Rund |
| Material | Glas |
| Typ | Coplin-Färbebehälter |
| Anzahl Objektträger | 10 |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.6 in. |