Learn More
Epredia™ RA Lamb BlockStore Lagerungsoptionen für das LabStack Lagersystem
Artikelnummer. 12181830 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
BlockStore Schrank mit 8 Schubladen
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12181830
Marke: Epredia™ E43/22GREY
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lagerung von Laborzubehör, das normalerweise nicht in Fächer mit Standardgröße passt, mit einem vielseitigen, erweiterbaren System.
Lagerung von Laborzubehör, das normalerweise nicht in Fächer mit Standardgröße passt, mit Thermo Scientific™ Ray A Lamb BlockStore Lagerungsoptionen. In diesem vielseitigen und erweiterbaren System lassen sich Einbettringe, Verarbeitungskassetten und nicht eingedeckte Paraffinblöcke auf einfache Weise unterbringen. Unterteilungen in jedem Einschub vereinfachen die Organisation und Zugänglichkeit von schwierig zu lagerndem Laborzubehör, sodass ein effizientes Umfeld geschaffen wird, in dem verarbeitetes Gewebe sicher archiviert werden kann.
  • Kompatibel mit allen LabStack Standardschränken und den Optionen
  • Der Objektträgerschrank mit 8 Schubladen wird mit zwei Schubladenreihen mit je vier Schubladen geliefert
  • Jede Schublade verfügt über genügend Trennwände, damit sich sieben Reihen von 1,2 Zoll (30 mm) Breite ergeben
  • Nimmt Einbettringe, Verarbeitungskassetten und nicht eingedeckte Paraffinblöcke auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BlockStore Schrank mit 8 Schubladen
Farbe Grau