Learn More
Brady™ M710 R4300 Serie Drucker-Farbband für M710 und BMP71
Die einrastbaren Druckerbänder der Serie M710 ermöglichen einen 5-sekündigen Farbbandwechsel ohne Kalibrierung, Einfädeln, Abfall oder Probleme, und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Marke: Brady™ 173193
88.73 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbbänder der M710 Serie rasten einfach ein und ermöglichen einen Wechsel des Farbbands in fünf Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Probleme. Die Druckfarbe ist immer richtig ausgerichtet.
- Das R4300 Farbband bietet eine ausgezeichnete Chemikalien- und Wischbeständigkeit, wenn es zusammen mit dem empfohlenen Brady-Etikettenmaterial verwendet wird.
- Für den Druck auf Papier und Folien mit matter oder rauer Oberfläche empfohlen, wie beispielsweise B-427 selbstlaminierende Vinyletiketten und B-499 Etiketten aus Nylongewebe von Brady
- Die separaten Farbbandkassetten lassen sich schnell und einfach ohne Druckerkalibrierung austauschen, das Farbband muss nicht umständlich eingefädelt werden
- Das robuste und wischfeste Farbband sorgt für einen dauerhaften Druck, der in industriellen Umgebungen viele Jahre lang haltbar ist.
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Drucker-Farbband | |
Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker | |
150 ft. | |
4,55 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Patrone, Farbband | |
Drucken auf matten oder rauen Etiketten |
Schwarz | |
Kunstharz | |
5 cm | |
150 ft. x 2 in. | |
Unsteril | |
1.6 kg | |
M7-R4300 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
2Stunden
8Minuten
9Sekunden
15