Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set797 Human SOST/Sclerostin
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Nachweisbare Analyten | Sclerostin (SOST) |
| Gen-ID (Entrez) | 50964 |
| Anwendungsbereich | Control |
| Menge | Je 1 |
| Quelle | Human |