Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 775 Human Caspase-1/ICE
Artikelnummer. 30001859
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30001859
Marke: R&D Systems™ QC57
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For use with catalog number DCA100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nachweisbare Analyten Caspase-1
Gen-ID (Entrez) 834
Anwendungsbereich Control
Menge Je 1
Quelle Human