Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 773 for Human uPA
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Nachweisbare Analyten | u-Plasminogen Activator (Urokinase) |
| Gen-ID (Entrez) | 5328 |
| Anwendungsbereich | Control |
| Menge | Je 1 |
| Quelle | Human |