Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 717 for Human ADAMTS13
For use with catalog number DADT130
Marke: R&D Systems™ QC35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
11093 | |
1 Each |
ADAMTS13 | |
Control | |
Human |