Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 398 for Human BLC/BCA-1
For use with catalog number DCX130
Marke: R&D Systems™ QC48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
10563 | |
1 Each |
CXCL13, BLC, BCA-1 | |
Control | |
Human |