Learn More
(R)-N-BOC-α-Ethylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11945521
Marke: Thermo Scientific Acros 441065000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 123254-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123254-58-0
Summenformel C10H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD12963786
InChI-Schlüssel SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284791
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylbutanoic acid
SMILES CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Schmelzpunkt 104°C to 112°C
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -12
Menge 500 mg
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine