Learn More
R&D Systems™ Z-FR-AMC Fluorogenic Peptide Substrate
Substrate for Papain
Marke:  R&D Systems™ ES009
208.20 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18614749
  • 273.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrolysis of Arg-AMC amide bond releases 7-amino-4-methyl coumarin (AMC), a highly fluorescent group
  • A fluorescence plate reader with excitation at 380nm and emission at 460nm is recommended for the measurement of the enzymatic activity
  • Often used in characterization of cysteine protease inhibitors
  • Purity >99% by thin-layer chromatography
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Supplied as a stock solution in dimethyl sulfoxide (DMSO) with a concentration of 100 mg/mL by mass or 157.4 mM with consideration of the peptide content.
Z-Phe-Arg-AMC
Bioactivity
Theoretical Molecular weight: 612.6 Da
No Stability Data Storage is set to N/A for ProdCode