Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Xeno-Free Human MSC Expansion Media
Optimized for the expansion of human mesenchymal stem cells
Marke:  R&D Systems™ CCM021
355.06 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18482350
  • 452.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mesenchymal stem cells are often expanded in media that contain serum and other components that are of animal origin. The presence of animal-derived factors in media can introduce experimental variability and limit the use of the cultured cells in translational or clinical studies.
  • Maintains MSCs in an undifferentiated state
  • Free of animal components that can introduce variability and pose a safety risk
  • Suitable for translational studies
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Stem Cell Expansion Media
500 mL