Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Mesenchymal Stem Cell Expansion Media
A complete, fetal bovine serum-containing media formulated and optimized for the maintenance and expansion of purified human, mouse and rat MSCs
Marke:  R&D Systems™ CCM004
178.83 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18481960
  • 228.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Supports reproducible MSC growth in vitro with a formula to reduce variation
  • Ready-to-use formula can be supplemented with user-defined cytokines and growth factors, although these are not needed for culture
  • Has been developed and optimized for use with human, mouse, and rat MSCs
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Stem Cell Expansion Media
250 mL