Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MMP-1 Western Blot Standard Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Western Blot
Marke:  R&D Systems™ WBC024
115.76 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18327757
  • 152.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human MMP-1 Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot
MMP-1 Western Blot Standard
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Unconjugated
MMP-1
4312
1 Vial
MMP1
Recombinant
Produktvorschläge