Learn More
R&D Systems™ Pan Caspase Inhibitor Z-VKD-FMK Biotinylated
Used as an intracellular detector of apoptotic cells. R&D Systems Caspase-13 Inhibitor Z-LEED-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
Marke: R&D Systems™ FMK011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying caspase activity
- Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
- Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
0.5 mg | |
863Da | |
Lyophilisiert |
Biotin | |
Pan Caspase | |
Z-VKD-FMK |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur