Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Serum-Free Enriched Media
Complete, defined media for the differentiation and enumeration of human hematopoietic stem cells
Marke: R&D Systems™ HSC005SF
425.90 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Methylcellulose Serum-Free Enriched Media | |
100 mL |