Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD155/PVR His-tag Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
358.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH15542
Zur Verwendung mit (Anwendung) Binding Activity
Gen-ID (Entrez) 5817
Molekulargewicht M.W. (Observed): 62-70 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35.3 kDa
Name CD155/PVR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18128380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
2530-CD-050
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
358.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18138020
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
2530-CD-050/CF
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
358.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human CD155/PVR is coated at 2.5 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Recombinant Human TIGIT Fc Chimera (Catalog # 7898-TGB ) that produces 50% optimal binding response is 40-200 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
AAH15542
5817
CD155/PVR
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human CD155/PVR protein Gly27-Asn343, with a C-terminal 6-His tag
PVR
Recombinant
CD155/PVR
Binding Activity
M.W. (Observed): 62-70 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35.3 kDa
50 μg
<0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.