Learn More
Tocris Bioscience™ DSR 6434
Potent TLR7 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 4809/50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18790939
  • 1095.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
DSR 6434 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 7.2 nM). Activates several immune effector cells in vitro. Suppresses metastasis in vivo and enhances efficacy of radiation therapy in a model of colorectal carcinoma.
Spezifikation
Spezifikation
DSR 6434
6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one
Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO
400.48
Bioactive Small Molecule
1059070-10-8
50 mg
C19H28N8O2
Fest
>98%
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DSR 6434 > 50mg
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use