Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, Pathclear (w/ Phenol Red)
soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor
240.00 € - 418.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.
Konzentration 12 to 18 mg/mL
Endotoxin-Gehalt ≤8EU/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Quelle Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18401180
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
3432-005-01P
5 mL
240.00 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18452390
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
3432-010-01P
2 x 5 mL
418.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The extract gels at 37°C to form a reconstituted basement membrane. The major components of BME include laminin, collagen IV, entactin, and heparin sulfate proteoglycan. BME can be used in a multiple applications, under a variety of cell culture conditions, for maintaining growth or promoting differentiation of primary endothelial, epithelial, smooth muscle and stem cells. BME can also be utilized in cell attachment, neurite outgrowth, angiogenesis, in vitro cell invasion and in vivo tumorigenicity assays.
Spezifikation
Spezifikation
Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.
≤8EU/mL
Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
12 to 18 mg/mL
Bioactivity