Learn More
R&D Systems™ Caspase Inhibitor Control Z-FA-FMK
Designed for in vitro use as a cell permeable control for the effects of fluoromethyl-ketone derivatives on caspase activity
Marke:  R&D Systems™ FMKC01
273.86 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18371698
  • 359.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cell permeable fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides act as effective irreversible Caspase inhibitors with no cytotoxic effects and, therefore, are useful tools for studying Caspase activity.
  • Treated cells can then be assayed for evidence of apoptosis inhibition by examining either whole cells or cell lysates using standard apoptosis assays
  • Reconstitute in highly pure (ACS grade) DMSO fore use
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
5 mg
Caspase Inhibitor Control Z-FA-FMK, 386Da