Learn More
R&D Systems™ Caspase-4 Inhibitor Z-YVAD-FMK
Used as cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. R&D Systems Caspase-4 Inhibitor Z-YVAD-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
Marke:  R&D Systems™ FMK005
265.22 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 18320128
  • 347.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
  • Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying caspase activity
  • Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
  • Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
Specifications
Specifications
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Caspase-4
Z-YVAD-FMK
1 mg
630Da
Lyophilisiert
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.