Learn More
R&D Systems™ Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK
Used as cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. R&D Systems Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
Marke: R&D Systems™ FMK004
265.22 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying caspase activity
- Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
- Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Caspase-3 | |
Z-DEVD-FMK |
1 mg | |
668Da | |
Lyophilisiert |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.