Learn More
(R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)Butyrinsäure Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425575
(R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)Butyrinsäure Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425575
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15425575
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62817.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101854-42-6
Summenformel C29H47N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 533.71
MDL-Nummer MFCD00798628
InChI-Schlüssel CBSVEVKFQHTZSP-BTQNPOSSSA-N
Synonym boc-d-dab z-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, boc-d-dab z-oh*dcha, n-boc-n'-cbz-d-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, r-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-4-phenylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, dicyclohexylamine, n-a-boc-n-?-z-d-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, 2r-4-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid; n-cyclohexylcyclohexanamine, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dichaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 45357174
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Menge 5 g
Formelmasse 533.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81301953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62817.03,H62817.MD,H62817.06
Name des Produkts
(R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)Butyrinsäure Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >