Learn More
(R)-3-Amino-3-Phenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10180802
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 170564-98-4
MDL-Nummer MFCD01311791
InChI-Schlüssel SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
IUPAC-Name (3R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Gelb oder Gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H13NO
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.