Learn More
(R)-(-)-2-Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 7782-26-5 |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 29°C to 32°C |
Farbe | Beige bis Braun |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 115°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.