Learn More
(R)-(-)-2 -Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid |
Schmelzpunkt | 32°C to 34°C |
Dichte | 1.1 |
Siedepunkt | 264°C to 266°C |
Flammpunkt | 148°C (298°F) |
Brechungsindex | 1.523 |
Menge | 0.25 g |
Beilstein | 2207688 |
Optische Drehung | −73° (c=1.6 in Chloroform) |
Formelmasse | 150.18 |