Learn More
(R)-2-(BOC-amino)-1-Propanol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10615125
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 106391-86-0
Summenformel C8H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD00235912
InChI-Schlüssel PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel HOCH2CH(CH3)NNCO2C(CH3)3
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g