Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylamin, 99+ %, Produkt der BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10632813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10632813
Marke: Thermo Scientific Acros 371460010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-69-9
MDL-Nummer MFCD00064405
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC-Name (1R)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 184.0°C to 186.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H11N
Strukturformel C6H5CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5250 to 1.5270
Menge 1 kg
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 07,393; 09,363; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257
Spezifische Drehung + 40.00
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.