Learn More
(R)-(+)-1-Boc-2-cyanpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464168
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 228244-20-0
Summenformel C10H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD06411382
InChI-Schlüssel MDMSZBHMBCNYNO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-2-cyanopyrrolidine, r-1-n-boc-2-cyano-pyrrolidine, r-tert-butyl 2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-cyanopyrrolidine, r-1-n-boc-2-cyanopyrrolidine, r-n-boc-2-pyrrolidinonitrile, r-+-1-boc-pyrrolidine-2-carbonitrile, r-2-cyano-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem18389
PubChem CID 2756788
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-Cyanopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Boc-2-cyanopyrrolidine
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Optische Drehung +105° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%