Learn More
Sartorius Quintix™ Waagen mit Oberschale
GREENER_CHOICE
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
2140.00 € - 4489.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP
Anschlusstyp Mini-USB
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
13512990
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
QUINTIX5100-1S
5,1 kg 1 g 5100 1,5 s
2220.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13542980
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX5102-1S
5,1 kg 10 mg 5102 1 s
4030.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13592980
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX612-1S
610 g 10 mg 612 1,5 s
2370.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15376811
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX2101-1S
2,1 kg 100 mg 2101 1,5 s
2450.00 €
1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15386811
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX412-1S
410 g 10 mg 412 1,5 s
2140.00 €
1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15366811
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
QUINTIX6102-1S
6,1 kg 10 mg 6102 1 s
4489.20 €
1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13562980
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX2102-1S
2,1 kg 10 mg 2102 1,5 s
2980.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13502990
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX5101-1S
5,1 kg 100 mg 5101 1,5 s
2730.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13572980
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX3102-1S
3,1 kg 10 mg 3102 1 s
3140.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15356811
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX6101-1S
6,1 kg 100 mg 6101 1,5 s
2880.00 €
1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13582980
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
QUINTIX1102-1S
1,1 kg 10 mg 1102 1,5 s
2670.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15380677
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX6101-1CEU
6,1 kg 100 mg 6101-EU 1,5 s
3180.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
Für intelligentes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch den berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender ohne Bedienungsanleitung leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.
  • Durch einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck Zeit sparen und den Arbeitsablauf verbessern
  • Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
  • Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL, vollautomatische interne Kalibrierung und Waageneinstellung
  • Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB “Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
  • Prüfung der Standfläche: Glaswasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Kalibrierung: Interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierung und Anpassung mit konfigurierbarer Aktionsebene, auch externe Kalibrierung möglich
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standardanwendung: Wiegen, Dichte, Prozent, Prüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen.
Besondere Laboranwendungen: Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Hinweise
USB-Kabel sind getrennt lieferbar (Kat.-Nummer 14558112 oder 14558111)
Spezifikation
Spezifikation
GLP, GMP
Farbgrafikdisplay
Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
10°C bis 30°C
2 Jahre
2 W
Mini-USB
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Automatisch
50 bis 86 °F
Präzisionswaage
100/240 V