Learn More
Sartorius Quintix™ Waagen mit Oberschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15356811 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Modell:
412
612
1102
2101
2102
3102
5100
5101
5102
6101
6102
Fassungsvermögen:
410 g
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
Lesbarkeit:
10 mg
100 mg
1 g
Linearität:
±20 mg
±200 mg
1 g
30 mg
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 15356811
Marke: Sartorius QUINTIX61011S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Universal-Netzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutzabdeckung für Analysewaage
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
Für intelligentes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch den berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender ohne Bedienungsanleitung leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.
  • Durch einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck Zeit sparen und den Arbeitsablauf verbessern
  • Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
  • Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL, vollautomatische interne Kalibrierung und Waageneinstellung
  • Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB “Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
  • Prüfung der Standfläche: Glaswasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Kalibrierung: Interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierung und Anpassung mit konfigurierbarer Aktionsebene, auch externe Kalibrierung möglich
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standardanwendung: Wiegen, Dichte, Prozent, Prüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen.
Besondere Laboranwendungen: Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Hinweise
USB-Kabel sind getrennt lieferbar (Kat.-Nummer 14558112 oder 14558111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 6,1 kg
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 100 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
Ausgleichen Automatisch
Linearität 30 mg
Material Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
Modell 6101
Wiederholgenauigkeit 100 mg
Stabilisierungszeit 1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 9,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 10,3 lb.
Gewicht (metrisch) 4,7 kg
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Legal for Trade Class III