Learn More
(-)-Quinpirole hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective dopamine D2 receptor agonist (Ki values are 4.8, ∽24, ∽30 and 1900 nM at D2, D3, D4 and D1 receptors respectively).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-Quinpirole hydrochloride |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 255.79 |
Reinheit (%) | >98% |