Learn More
Chinolinium-Dichromat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15491508
Chinolinium-Dichromat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491508
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 15491508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55300.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 56549-24-7
Summenformel C18H16Cr2N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 476.325
MDL-Nummer MFCD00059108
InChI-Schlüssel PYEIMZCGCWSHSV-UHFFFAOYSA-P
Synonym quinolinium dichromate, acmc-209lt3
PubChem CID 11465689
IUPAC-Name Oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-Dioxochromi;chinolin-1-ium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Quinolinium dichromate
Schmelzpunkt 164°C to 167°C (decomposition)
Farbe Orange bis Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN3087
Formelmasse 476.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP16C019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Chinolinium-Dichromat, 97 %, Thermo Scientific™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado