Learn More
Chinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10785781
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
91-22-5
C9H7N
129.16
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
7047
CHEBI:17362
quinoline
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
91-22-5
C9H7N
129.16
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
7047
CHEBI:17362
quinoline
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Quinoline
Farbe Braun bis Gelb
Dichte 1.0950g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589nm)
Menge 1 L
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Flüssig