Learn More
Chinolin-2-carbonsaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389036
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11389036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20202.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5470-96-2 | C10H7NO | 157.17 g/mol
2-Quinolinecarboxaldehyde was used in the preparation of 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone; imine-type ligands; sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Quinolinecarboxaldehyd wurde bei der Herstellung von 3-(2-Chinolyl)-1-Phenyl-2-Propenon über schnelle, Tandem-Aldol-Michael-Reaktionen mit den Lithium-, Natrium- und Kaliumenolaten von Acetophenon, Imin-Liganden, Zuckerquinolin-Fluoreszenzsensor für den Nachweis von Hg2+ in natürlichem Wasser verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-96-2
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00075032
InChI-Schlüssel WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
PubChem CID 79619
IUPAC-Name Chinolin-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 5 g
Beilstein 113061
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%