Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chininsulfat Dihydrat, ≥ 99 %
Artikelnummer. p-190306 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10743161
Marke: Thermo Scientific Chemicals 163710100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6119-70-6
Summenformel C40H54N4O10S
Molekulargewicht (g/mol) 782.95
MDL-Nummer MFCD00150790
InChI-Schlüssel ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
IUPAC-Name (R)-[(2R,4R,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol;Schwefelsäure;Tetrahydrat
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine sulfate dihydrate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 233°C to 235°C
Farbe Beige bis Braun oder Gelb
Glührückstand 0.1 % max.
Verlust bei Trocknung 3% to 5% (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 8177
Spezifischer Drehzustand −245.00 (20.00°C c=2,0.1M HCl)
Spezifische Drehung -245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/810mL (20°C). Other solubilities: 1g/120mL alcohol,slightly soluble in chloroform and ether
Formelmasse 782.96
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine sulfate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.