Learn More
Chinin-Hemisulfat Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chininhemisulfatmonohydrat spielt eine große Rolle bei Kaliumkanalblockern. Es wird auch als antimalarielles, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykämisches Mittel verwendet. Es hemmt den mitochondrialen ATP-regulierten Kaliumkanal. Es wird auch zur Untersuchung des Metabolismus von biokrystalisiertem Häme, Hämozoin, in Malariaparasiten und zur Untersuchung der Toxizität von Häme(FP)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Mischung aus Chloroform und absolutem Alkohol (2:1).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Ammoniak, starken Basen und Jod.
Chininhemisulfatmonohydrat spielt eine große Rolle bei Kaliumkanalblockern. Es wird auch als antimalarielles, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykämisches Mittel verwendet. Es hemmt den mitochondrialen ATP-regulierten Kaliumkanal. Es wird auch zur Untersuchung des Metabolismus von biokrystalisiertem Häme, Hämozoin, in Malariaparasiten und zur Untersuchung der Toxizität von Häme(FP)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Mischung aus Chloroform und absolutem Alkohol (2:1).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Ammoniak, starken Basen und Jod.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quinine hemisulfate monohydrate |
Schmelzpunkt | 217°C to 218°C (decomposition) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 10 g |
Beilstein | 6113937 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,8061 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1). |
Optische Drehung | −241° (c=2 in 0.1M HCl) |
Formelmasse | 391.47 (373.46 Anhydrous) |