Learn More
Contec™ Quiltec™ I Wischtücher
Artikelnummer. 16675524 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
100/Packung (Großpackung)
150/Beutel, 6 Beutel/Karton
200/Beutel, 10 Beutel/Karton (Großpackung)
25/Beutel, 40 Beutel/Karton
50/Beutel, 10 Beutel/Karton
50/Beutel, 20 Beutel/Karton
500/Karton
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
2000 Stück
500 Stück
900 Stück
Artikelnummer. 16675524
Marke: Contec™ LWQS0001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Reinigung von Innenflächen, Werkzeugen oder Produkten. Quiltec™ I Wischtücher bieten eine extrem hohe Saugleistung. Diese haltbaren Polyester-Wischtücher sind ideal für Reinraumanwendungen.
  • Diese Wischtücher mit versiegelten Kanten bieten eine extrem hohe Saugleistung. Zwei lasergeschnittene und miteinander versiegelte Schichten aus gestepptem Polyestergewebe für die Bildung von Taschen, in denen zusätzliche Flüssigkeit eingeschlossen werden kann.
  • Die zweilagige, gesteppte Polyesterkonstruktion sorgt für einen strapazierfähigen Wischer mit außergewöhnlicher —Saugfähigkeit und absorbiert mehr als das Doppelte der Kapazität eines einschichtigen Wischtuchs
  • Extrem geringe Partikel- und Faserkonzentration, daher ideal —für die Reinigung der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten, das Abwischen von Produkten oder die allgemeine Reinigung
Bestellinformation
Gewaschen und verpackt in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 3 und 4
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Verpackungsmenge 25/Beutel, 40 Beutel/Karton
Lage 2-lagig
Sterilität Steril