Learn More
Buerkle™ QuickPicker PP, 300 mm, 75 ml Volumen, ISTA-Norm .
Der Kernprobenehmer QuickPicker eignet sich besonders, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken oder Beuteln entnommen werden und direkt in die Original-Probenflasche gefüllt werden müssen. QuickPicker ist unkompliziert in der Anwendung und Reinigung. Keine Unterschnitte oder Kanten bedeuten keine Probenrückstände, die nachfolgende Proben verfälschen könnten. Daher ideal für die Qualitätskontrolle.
Marke:  Buerkle™ 5322-1300
275.37 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10389530
  • 359.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Entspricht der ISTA-Norm für Saatlängen von 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicken)
Beschreibung
Beschreibung
  • Eintauchtiefe von 30 cm, Durchmesser von 25 mm
  • Aus transparentem Polypropylen für aggressive Chemikalien
  • Kratzfest, sterilisierbar und kostengünstig
  • Abnehmbare Spitze für einfache Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (V4A)
Einsetztiefe von 300 mm
75 mL
50 cm
Autoklavierbar
Zwei 250 ml-Polyethylen-Probenflaschen und eine Reinigungsbürste
ISTA-Norm