Learn More
Quickfit™ Anschlussstück, vertikal und mit Tropfenfänger
Wird normalerweise zwischen einem Kolben und einem Kühler eingefügt, um eine Verschleppung roher Flüssigkeiten zu vermeiden
Marke: Quickfit SH17/23
68.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Wird normalerweise zwischen einem Kolben und einem Kühler eingefügt, um eine „Verschleppung“ roher Flüssigkeiten zu vermeidenSpezifikation
Vertikaler Tropfenfängeradapter | |
Borosilikatglas | |
24/29 |