Learn More
Quickfit™ Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf, aus Borosilikatglas
Diese Glasstopfen eignen sich für Quickfit™ Glasartikel und andere Glasartikel mit standardmäßigen Buchsen aus geschliffenem Glas. AzlonTM Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf aus Borosilikatglas sind leicht, beständig und griffig.
38.80 € - 195.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Stopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quickfit™ Verbindungsartikel und andere Glasartikel mit standardmäßigen Buchsen aus geschliffenem Glas |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12558855
|
Quickfit
SB10 |
10/19 |
43.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12508865
|
Quickfit
SB24 |
Standard; 24/29 |
44.40 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11349623
|
Quickfit
SB34 |
Standard; 34/35 |
136.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12568855
|
Quickfit
SB19 |
Standard; 19/26 |
59.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12508875
|
Quickfit
SB29 |
Standard; 29/32 |
53.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12495376
|
Quickfit
SB45 |
Standard; 45/40 |
70.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10155824
|
Quickfit
SB14 |
Standard; 14/23 |
38.80 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15537960
|
Quickfit
SB12 |
10/21 |
92.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557960
|
Quickfit
SB7 |
7/16 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Glasstopfen mit Quickfit™ Glaskolben und anderen Glasinstrumenten mit Normschliff-Standardhülsen.AzlonTM standardmäßige konische Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit flachem Kopf sind leicht, langlebig und leicht zu greifen.
- Entspricht dem in ISO 383 beschriebenen Standardkonus
- Borosilikatglas für chemische Haltbarkeit und hohe Temperaturleistung
- Hohlgeblasene Konstruktion zur Gewichtsreduzierung
- Der sechseckige Kopf verhindert das Wegrollen des Stopfens und sorgt für guten Halt
- Die Oberseite des Stopfens ist flach, sodass er aufgestellt werden kann und eine Kontamination der Bodenoberfläche vermieden wird
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Stopfen | |
Chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit | |
Quickfit™ Verbindungsartikel und andere Glasartikel mit standardmäßigen Buchsen aus geschliffenem Glas |