Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben sind korrosionsbeständig sowie beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel.
71.65 € - 234.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Durchmesser des Körpers und Dicke der Wand entsprechen den relevanten Anforderungen von ISO 1773 und ISO 4797 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Flaschenhalstyp | Kurz |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12498966
|
Quickfit
FR100/4S |
100 ml | 105 mm |
81.45 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12020663
|
Quickfit
FR2L/4S |
2.000 ml | 240 mm |
71.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12643182
|
Quickfit
FR250/4S |
250 ml | 140 mm |
122.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12439016
|
Quickfit
FR500/4S |
500 ml | 163 mm |
234.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12662002
|
Quickfit
FR50/2S |
50 ml | 90 mm |
81.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung und Beständigkeit bei plötzlichem Temperaturwechsel
- Mit Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
- Bestehend aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Umfassendes Sortiment von 45 Kolben mit 5 bis 10000 ml
- Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
Spezifikation
Durchmesser des Körpers und Dicke der Wand entsprechen den relevanten Anforderungen von ISO 1773 und ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Rund |