Learn More
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
61.50 € - 134.16 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen |
---|---|
Enthält | Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Kegelgewindeadapter |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Konusgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Gewindegröße | Konusgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
10821900
|
Quickfit
ST52/13 |
13 | 19/26 |
97.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10840580
|
Quickfit
ST54/24 |
24 | 29/32 |
92.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10654969
|
Quickfit
ST52/18 |
18 | 19/26 |
103.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10187988
|
Quickfit
ST51/13 |
13 | 14/23 |
72.92 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10684009
|
Quickfit
ST53/18 |
18 | 24/29 |
61.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10290219
|
Quickfit
ST51/18 |
18 | 14/23 |
107.64 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10168138
|
Quickfit
ST53/13 |
13 | 24/29 |
61.50 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10484520
|
Quickfit
ST53/24 |
24 | 24/29 |
67.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10426060
|
Quickfit
ST52/24 |
24 | 19/26 |
127.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10494520
|
Quickfit
ST54/13 |
13 | 29/32 |
103.74 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10870390
|
Quickfit
ST54/18 |
18 | 29/32 |
134.16 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
- Komplette Verschraubung mit Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Scheibe
- Ideal zur Sicherung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw.
Specifications
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen | |
Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe | |
Borosilikatglas | |
Kegelgewindeadapter |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.