Learn More
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff
Mit dem QuickFit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff lassen sich große Verbindungen aus geschliffenem Glas mit kleineren verbinden
Marke: Quickfit DA36
136.28 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Labware Quickfit™ Reduktionsbuchsenadapter verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren.
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Kleine Buchse an der Oberseite, großer Konus an der Unterseite
Spezifikation
Konusgröße:40/38 | |
Schmale Buchse, großer Konus | |
Reduktionsadapter |
Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe | |
Borosilikatglas | |
24/29 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30