Learn More
Quickfit™ PTFE-Stulpen für Gewinderohre
Zum Befestigen von Schraubverschlüssen an Schraubgewinden aus Glas. Die QuickFit™Gewindescheiben für QuickFit™ Schraubgewinde gewährleisten einen korrekten Sitz des Verschlusses. Die Scheiben werden in verschiedenen Größen geliefert.
Marke: Quickfit QW28/11
39.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schraubverschlüsse an Glasschraubgewinden befestigen.QuickFit™ Schraubengewindescheiben für QuickFit™ Schraubgewinde sorgen für den korrekten Sitz der Kappe.Die Scheiben sind in verschiedenen Größen erhältlich.
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
- Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
- Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
- Zur Bestimmung der benötigten Komponenten: i) Die Größe des Glasschraubgewindes prüfen (Größenangabe bezieht sich auf den Außendurchmesser des Gewindes in mm) ii) Außendurchmesser von Probenröhrchen, Thermometern, Sonden usw. prüfen, die durch die Schraubkappe durchgeführt werden sollen.
Spezifikation
Unterlegscheibe | |
PTFE | |
Für Quickfit™ Glasschraubgewinde | |
28 |