Learn More
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Marke:  Quickfit D2/22
92.20 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12468846
  • 99.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 2
  • Trichterstiel mit Konus zum einfachen Anschluss an Quickfit™ Kolben usw.
  • Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
60 mm
Borosilikatglas
19/26
1/Packung
Trenntrichter
100 ml
ISO 4800
19/26
1.5 mm; Glas