Learn More
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Marke: Quickfit D2/43
128.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
- Entspricht ISO 4800 Typ 2
- Trichterstiel mit Konus zum einfachen Anschluss an Quickfit™ Kolben usw.
- Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
Spezifikation
100 mm | |
Borosilikatglas | |
24/29 | |
1/Packung | |
Trenntrichter |
500 ml | |
ISO 4800 | |
24/29 | |
4 mm; Glas |