Learn More
Quickfit™ Wägegläser mit Normschliff-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Form:
Squat
Tall
Beschreibung
Hergestellt aus chemisch inertem Pyrex™ Borosilikatglas und entspricht DIN 12605.QuickFit™ Wägeschalen mit geschliffenen Glasstopfen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten und einer Auswahl an gedrungenen oder hohen Flaschenformen erhältlich.
- Entspricht DIN 12605
- Chemisch inertes Pyrex™ Borosilikatglas
- Leichte Konstruktion mit Stopfen aus geschliffenem Glas
- Auswahl zwischen niedrigen oder hohen Flaschenformen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 ml |
Form | Squat |
Enthält | Geschliffener Glasstopfen |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12605 |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Verschlussmaterial | Mattglas |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Verschlusstyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Wägegläser mit Normschliff-Stopfen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur