Learn More
Quickfit™ Heizelement
Das QuickFit™ Heizelement ist ein Ersatzteil für Wasserdestillieranlagen der Serie QSW4.
574.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserstand der QWS4-Serie |
---|---|
Typ | Heizelement |
Frequenz | 50/60 Hz |
Enthält | 2 Thermostate |
Material | Verchromt |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15898756
|
Scilabware
QWSH4/220V |
220 V |
574.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15888756
|
Scilabware
QWSH4 |
230 V |
574.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verchromtes Heizelement
- Enthält 2 unabhängige, verstellbare Thermostate
- Schützen die Destillieranlage bei einem Ausfall der Wasserversorgung
Spezifikation
Wasserstand der QWS4-Serie | |
50/60 Hz | |
Verchromt |
Heizelement | |
2 Thermostate | |
3 kW |