Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Küken. QuickFit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn und PTFE-Küken benötigt keine Schmierung oder kontaminierende Fette und greift nicht mit ätzenden Lösungen. Entspricht den Standards ISO 4800 Typ 3.
Marke:  Quickfit D1/62GP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15547790
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 3
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Aufnahme in die Fassungen von Quickfit™ Kolben und Gefäßen.
  • Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken
    - Kein Schmiermittel erforderlich
    ­ Keine kontaminierenden Fette
    - Kein Festfressen mit ätzenden Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
ISO 4800
GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus
Hochbelastbarer Trichter
Pyrex Borosilikatglas, Borosilicate Glass
19/26
6mm Bore